(E)-3-Butoxy-1-(4-(methylthio)phenyl)prop-2-en-1-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480290-1G OR480290-250MG OR480290-500MG
APOSOR480290-1GEA 774 EUR
APOSOR480290-1G APOSOR480290-250MG APOSOR480290-500MG
(E)-3-Butoxy-1-(4-(methylthio)phenyl)prop-2-en-1-one
(E)-3-Butoxy-1-(4-(methylthio)phenyl)prop-2-en-1-one
Formule: C₁₄H₁₈O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22683242
CAS nummer: 1375008-08-4