2-Piperazin-1-yl-1,3-benzoxazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR480292-10G OR480292-1G OR480292-5G
APOSOR480292-10GEA 1030 EUR
APOSOR480292-10G APOSOR480292-1G APOSOR480292-5G
2-Piperazin-1-yl-1,3-benzoxazole 95%
2-Piperazin-1-yl-1,3-benzoxazole
Formule: C₁₁H₁₃N₃O
Smeltpunt: 75 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04035522
CAS nummer: 111628-39-8