Isoquinoline-8-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 8-Cyano-2-azanaphthalene, 8-Cyanoisoquinoline
OR48040-1G OR48040-500MG
APOSOR48040-1GEA 99.9 EUR
APOSOR48040-1G APOSOR48040-500MG
Isoquinoline-8-carbonitrile
Isoquinoline-8-carbonitrile
Formule: C₁₀H₆N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10699232
CAS nummer: 362606-11-9