DL-Propargylglycine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480425-1G OR480425-5G
APOSOR480425-1GEA 52.6 EUR
APOSOR480425-1G APOSOR480425-5G
DL-Propargylglycine 97%
DL-Propargylglycine
Formule: C₅H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00056728
CAS nummer: 50428-03-0