2-Amino-2-(2,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480444-1G OR480444-2G
APOSOR480444-1GEA 172 EUR
APOSOR480444-1G APOSOR480444-2G
2-Amino-2-(2,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(2,4,5-trimethoxyphenyl)acetic acid
Formule: C₁₁H₁₅NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02662391
CAS nummer: 318270-07-4