2-Amino-2-(4-ethoxyphenyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480447-1G OR480447-5G
APOSOR480447-1GEA 114 EUR
APOSOR480447-1G APOSOR480447-5G
2-Amino-2-(4-ethoxyphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-ethoxyphenyl)acetic acid
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00665360
CAS nummer: 299168-49-3