2-Amino-2-(4-methylsulphanylphenyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480448-1G OR480448-2G OR480448-5G
APOSOR480448-1GEA 172 EUR
APOSOR480448-1G APOSOR480448-2G APOSOR480448-5G
2-Amino-2-(4-methylsulphanylphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-methylsulphanylphenyl)acetic acid
Formule: C₉H₁₁NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02662405
CAS nummer: 7292-80-0