2-Amino-2-(3-chloro-4-methoxy-phenyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480451-1G OR480451-2G OR480451-5G
APOSOR480451-1GEA 172 EUR
APOSOR480451-1G APOSOR480451-2G APOSOR480451-5G
2-Amino-2-(3-chloro-4-methoxy-phenyl)acetic acid
2-Amino-2-(3-chloro-4-methoxy-phenyl)acetic acid
Formule: C₉H₁₀ClNO₃
MW: 215.634 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02662433
CAS nummer: 53091-63-7