2-Amino-2-(4-tert-butylphenyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480452-1G OR480452-2G OR480452-5G
APOSOR480452-1GEA 172 EUR
APOSOR480452-1G APOSOR480452-2G APOSOR480452-5G
2-Amino-2-(4-tert-butylphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-tert-butylphenyl)acetic acid
Formule: C₁₂H₁₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02662470
CAS nummer: 299165-27-8