2-Amino-2-(4-isopropoxyphenyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480455-1G OR480455-2G OR480455-5G
APOSOR480455-1GEA 172 EUR
APOSOR480455-1G APOSOR480455-2G APOSOR480455-5G
2-Amino-2-(4-isopropoxyphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-isopropoxyphenyl)acetic acid
Formule: C₁₁H₁₅NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06653255
CAS nummer: 318270-09-6