2-Amino-2-(2,4-dichlorophenyl)acetic acid hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480456-2G OR480456-5G
APOSOR480456-2GEA 262 EUR
APOSOR480456-2G APOSOR480456-5G
2-Amino-2-(2,4-dichlorophenyl)acetic acid hydrochloride
2-Amino-2-(2,4-dichlorophenyl)acetic acid hydrochloride
Formule: C₈H₇Cl₂NO₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04966782
CAS nummer: 1031790-97-2