2-Amino-2-(4-iodophenyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480461-1G OR480461-2G OR480461-5G OR480461-100MG OR480461-250MG
APOSOR480461-1GEA 1060 EUR
APOSOR480461-1G APOSOR480461-2G APOSOR480461-5G APOSOR480461-100MG APOSOR480461-250MG
2-Amino-2-(4-iodophenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-iodophenyl)acetic acid
Formule: C₈H₈INO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02662474
CAS nummer: 299167-68-3