2-Amino-2-(4-benzyloxyphenyl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480466-2G OR480466-5G
APOSOR480466-2GEA 262 EUR
APOSOR480466-2G APOSOR480466-5G
2-Amino-2-(4-benzyloxyphenyl)acetic acid
2-Amino-2-(4-benzyloxyphenyl)acetic acid
Formule: C₁₅H₁₅NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02662410
CAS nummer: 72028-74-1