4-Bromo-3,5-dimethoxybenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Bromo-3,5-dimethoxyphenyl)methanol
OR4806-100G OR4806-25G
APOSOR4806-100GEA 298 EUR
APOSOR4806-100G APOSOR4806-25G
4-Bromo-3,5-dimethoxybenzyl alcohol 98%
4-Bromo-3,5-dimethoxybenzyl alcohol
Formule: C₉H₁₁BrO₃
MW: 247.086 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06658150
CAS nummer: 61367-62-2