2-Hydroxy-5-methyl-pyridine-3-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480735-1G OR480735-5G
APOSOR480735-1GEA 172 EUR
APOSOR480735-1G APOSOR480735-5G
2-Hydroxy-5-methyl-pyridine-3-carboxylic acid 95%
2-Hydroxy-5-methyl-pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₇H₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11227183
CAS nummer: 38076-77-6