7-Bromo-5-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480741-1G OR480741-5G
APOSOR480741-1GEA 296 EUR
APOSOR480741-1G APOSOR480741-5G
7-Bromo-5-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 95%
7-Bromo-5-methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₈BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02664426
CAS nummer: 15936-75-1