Tetrahydropyran-4,4-dicarbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480742-1G OR480742-5G
APOSOR480742-1GEA 222 EUR
APOSOR480742-1G APOSOR480742-5G
Tetrahydropyran-4,4-dicarbonitrile 95%
Tetrahydropyran-4,4-dicarbonitrile
Formule: C₇H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19313175
CAS nummer: 111511-90-1