Quinoxaline-2,3-diamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480759-1G OR480759-5G
APOSOR480759-1GEA 128 EUR
APOSOR480759-1G APOSOR480759-5G
Quinoxaline-2,3-diamine 95%
Quinoxaline-2,3-diamine
Formule: C₈H₈N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00193133
CAS nummer: 6640-47-7