3-Chloro-4-iodophenacyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR48077-1G OR48077-250MG
APOSOR48077-1GEA 658 EUR
APOSOR48077-1G APOSOR48077-250MG
3-Chloro-4-iodophenacyl bromide 95%
3-Chloro-4-iodophenacyl bromide
Formule: C₈H₅BrClIO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22491127
CAS nummer: 1701815-08-8
UN: 3261
ADR: 8,III