2,5-Diaminothiophene-3,4-dicarbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480775-1G OR480775-5G
APOSOR480775-1GEA 205 EUR
APOSOR480775-1G APOSOR480775-5G
2,5-Diaminothiophene-3,4-dicarbonitrile 95%
2,5-Diaminothiophene-3,4-dicarbonitrile
Formule: C₆H₄N₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00512774
CAS nummer: 17989-89-8