2,4,6-Trichloro-3-nitropyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480779-1G OR480779-5G
APOSOR480779-1GEA 157 EUR
APOSOR480779-1G APOSOR480779-5G
2,4,6-Trichloro-3-nitropyridine 95%
2,4,6-Trichloro-3-nitropyridine
Formule: C₅HCl₃N₂O₂
MW: 227.433 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09264535
CAS nummer: 60186-13-2