5-Bromo-3-chloropyridazine 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR480780-1G OR480780-250MG OR480780-500MG OR480780-5G
APOSOR480780-1GEA 162 EUR
APOSOR480780-1G APOSOR480780-250MG APOSOR480780-500MG APOSOR480780-5G
5-Bromo-3-chloropyridazine 90%
5-Bromo-3-chloropyridazine
Formule: C₄H₂BrClN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13190293
CAS nummer: 1196155-33-5