4-Bromo-3-methylthiophene-2-carboxaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480793-1G OR480793-5G
APOSOR480793-1GEA 182 EUR
APOSOR480793-1G APOSOR480793-5G
4-Bromo-3-methylthiophene-2-carboxaldehyde 97%
4-Bromo-3-methylthiophene-2-carboxaldehyde
Formule: C₆H₅BrOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01859870
CAS nummer: 30153-47-0