5-Bromo-2-cyclopropylaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR48081-1G OR48081-250MG OR48081-5G
APOSOR48081-1GEA 579 EUR
APOSOR48081-1G APOSOR48081-250MG APOSOR48081-5G
5-Bromo-2-cyclopropylaniline
5-Bromo-2-cyclopropylaniline
Formule: C₉H₁₀BrN
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD10465684
CAS nummer: 104902-31-0