tert-Butyl N-[(5-chloro-2-pyridyl)methyl]carbamate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: tert-Butyl ((5-chloropyridin-2-yl)methyl)carbamate
OR480812-1G OR480812-5G
APOSOR480812-1GEA 172 EUR
APOSOR480812-1G APOSOR480812-5G
tert-Butyl N-[(5-chloro-2-pyridyl)methyl]carbamate
tert-Butyl N-[(5-chloro-2-pyridyl)methyl]carbamate
Formule: C₁₁H₁₅ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19982297
CAS nummer: 67938-77-6