3-Bromo-5-cyclopropylaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR48082-1G OR48082-250MG
APOSOR48082-1GEA 636 EUR
APOSOR48082-1G APOSOR48082-250MG
3-Bromo-5-cyclopropylaniline
3-Bromo-5-cyclopropylaniline
Formule: C₉H₁₀BrN
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD21099990
CAS nummer: 1353855-73-8