(5-Chloro-2-methoxy-phenyl)-(4-chlorophenyl)methanone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480844-1G OR480844-5G
APOSOR480844-1GEA 122 EUR
APOSOR480844-1G APOSOR480844-5G
(5-Chloro-2-methoxy-phenyl)-(4-chlorophenyl)methanone 95%
(5-Chloro-2-methoxy-phenyl)-(4-chlorophenyl)methanone
Formule: C₁₄H₁₀Cl₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11545103
CAS nummer: 76442-96-1