Methyl 5-formylpyrazine-2-carboxylate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480845-1G OR480845-250MG OR480845-5G
APOSOR480845-1GEA 231 EUR
APOSOR480845-1G APOSOR480845-250MG APOSOR480845-5G
Methyl 5-formylpyrazine-2-carboxylate 96%
Methyl 5-formylpyrazine-2-carboxylate
Formule: C₇H₆N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12755910
CAS nummer: 710322-57-9