8-Boc-3-amino-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR48085-1G OR48085-250MG
APOSOR48085-1GEA 474 EUR
APOSOR48085-1G APOSOR48085-250MG
8-Boc-3-amino-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane
8-Boc-3-amino-1-oxa-8-azaspiro[4.5]decane
Formule: C₁₃H₂₄N₂O₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12198529
CAS nummer: 1160246-91-2