3-(Bromomethyl)-2-methylpyridine hydrobromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480851-1G
OR480851-500MG
APOSOR480851-1GEA
567
EUR
APOSOR480851-1G
APOSOR480851-500MG
3-(Bromomethyl)-2-methylpyridine hydrobromide 95%
3-(Bromomethyl)-2-methylpyridine hydrobromide
Formule:
C₇H₈BrN·BrH Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD22200150 CAS nummer: 76915-53-2 |