3-Methylpyrrolidin-3-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR480853-1G OR480853-5G
APOSOR480853-1GEA 58.4 EUR
APOSOR480853-1G APOSOR480853-5G
3-Methylpyrrolidin-3-ol 95%
3-Methylpyrrolidin-3-ol
Formule: C₅H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11100984
CAS nummer: 125032-87-3