3-(3-Hydroxyphenyl)-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480858-1G OR480858-250MG
APOSOR480858-1GEA 1510 EUR
APOSOR480858-1G APOSOR480858-250MG
3-(3-Hydroxyphenyl)-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester 95%
3-(3-Hydroxyphenyl)-piperazine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₅H₂₂N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07021282
CAS nummer: 889956-76-7