2-Bromo-5-methylfuran 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR480864-500MG OR480864-5G
APOSOR480864-500MGEA 0 EUR
APOSOR480864-500MG APOSOR480864-5G
2-Bromo-5-methylfuran 95%
2-Bromo-5-methylfuran
Formule: C₅H₅BrO
MW: 160.997 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11870159
CAS nummer: 123837-09-2