2-Isocyanoethylbenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480865-1G OR480865-5G
APOSOR480865-1GEA 813 EUR
APOSOR480865-1G APOSOR480865-5G
2-Isocyanoethylbenzene 95%
2-Isocyanoethylbenzene
Formule: C₉H₉N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02664670
CAS nummer: 59795-89-0