Ethyl-4-bromo-3-methyl-but-2-enoate 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR480880-1G OR480880-5G
APOSOR480880-1GEA 217 EUR
APOSOR480880-1G APOSOR480880-5G
Ethyl-4-bromo-3-methyl-but-2-enoate 90%
Ethyl-4-bromo-3-methyl-but-2-enoate
Formule: C₇H₁₁BrO₂
MW: 207.065 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07778473
CAS nummer: 26918-14-9