2,5-Dichloro-1,3,4-thiadiazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR480881-250MG OR480881-500MG
APOSOR480881-250MGEA 353 EUR
APOSOR480881-250MG APOSOR480881-500MG
2,5-Dichloro-1,3,4-thiadiazole 95%
2,5-Dichloro-1,3,4-thiadiazole
Formule: C₂Cl₂N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18805177
CAS nummer: 32998-28-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III