3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR48092-1G OR48092-250MG
APOSOR48092-1GEA 46.8 EUR
APOSOR48092-1G APOSOR48092-250MG
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-7-carbohydrazide
Formule: C₈H₇ClN₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32111678
CAS nummer: 2391987-06-5