Dimethyl 1-vinyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR48095-1G OR48095-250MG
APOSOR48095-1GEA 30.8 EUR
APOSOR48095-1G APOSOR48095-250MG
Dimethyl 1-vinyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate
Dimethyl 1-vinyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate
Formule: C₉H₁₀N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32111677
CAS nummer: 86797-83-3