6-Iodo-7H-purine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR48101-1G OR48101-250MG OR48101-5G
APOSOR48101-1GEA 184 EUR
APOSOR48101-1G APOSOR48101-250MG APOSOR48101-5G
6-Iodo-7H-purine 97%
6-Iodo-7H-purine
Formule: C₅H₃IN₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08705723
CAS nummer: 2545-26-8