3-Iodo-2-methylbenzaldehyde 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR48103-1G OR48103-250MG OR48103-5G
APOSOR48103-1GEA 366 EUR
APOSOR48103-1G APOSOR48103-250MG APOSOR48103-5G
3-Iodo-2-methylbenzaldehyde 96%
3-Iodo-2-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₇IO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18397774
CAS nummer: 848444-83-7