4-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)pyrimidin-2-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR48104-1G OR48104-250MG
APOSOR48104-1GEA 210 EUR
APOSOR48104-1G APOSOR48104-250MG
4-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)pyrimidin-2-amine
4-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)pyrimidin-2-amine
Formule: C₁₂H₈BrN₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07381956
CAS nummer: 1275259-26-1