5-Amino-4-bromo-2-chlorophenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR48111-1G OR48111-250MG
APOSOR48111-1GEA 577 EUR
APOSOR48111-1G APOSOR48111-250MG
5-Amino-4-bromo-2-chlorophenol 95%
5-Amino-4-bromo-2-chlorophenol
Formule: C₆H₅BrClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27942409
CAS nummer: 1232505-77-9