2-Bromo-6-chlorophenylacetylene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR48117-1G OR48117-250MG
APOSOR48117-1GEA 84.7 EUR
APOSOR48117-1G APOSOR48117-250MG
2-Bromo-6-chlorophenylacetylene 97%
2-Bromo-6-chlorophenylacetylene
Formule: C₈H₄BrCl
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31700579
CAS nummer: 1856321-53-3