2-(1-Aminocyclobutyl)ethan-1-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR48124-1G OR48124-500MG
APOSOR48124-1GEA 1160 EUR
APOSOR48124-1G APOSOR48124-500MG
2-(1-Aminocyclobutyl)ethan-1-ol
2-(1-Aminocyclobutyl)ethan-1-ol
Formule: C₆H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD19215486
CAS nummer: 1132814-49-3