(1R,4S)-1-Methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (1R,4S)-1-Methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-enol
OR48128-25G OR48128-5G
APOSOR48128-25GEA 429 EUR
APOSOR48128-25G APOSOR48128-5G
(1R,4S)-1-Methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-ol 95%
(1R,4S)-1-Methyl-4-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-ol
Formule: C₁₀H₁₆O
MW: 152.233 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD27665414
CAS nummer: 82769-01-5