2-Formylcinnamic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4818-1G OR4818-5G
APOSOR4818-1GEA 121 EUR
APOSOR4818-1G APOSOR4818-5G
2-Formylcinnamic acid 97%
2-Formylcinnamic acid
Formule: C₁₀H₈O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03840500
CAS nummer: 130036-17-8