N,N'-(Benzene-1,4-diyl)dibenzenesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N1,N4-Bis(phenylsulphonyl)benzene-1,4-diamine, N,N'-(1,4-Phenylene)dibenzenesulphonamide
OR48246-1G OR48246-250MG OR48246-50MG
APOSOR48246-1GEA 421 EUR
APOSOR48246-1G APOSOR48246-250MG APOSOR48246-50MG
N,N'-(Benzene-1,4-diyl)dibenzenesulphonamide
N,N'-(Benzene-1,4-diyl)dibenzenesulphonamide
Formule: C₁₈H₁₆N₂O₄S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00183146
CAS nummer: 16504-19-1