Ethyl 4-[(3-chloro-4-methoxybenzyl)amino]-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 4-((3-chloro-4-methoxybenzyl)amino)-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate, 4-[(3-Chloro-4-methoxybenzyl)amino]-5-(ethoxycarbonyl)-2-(methylthio)pyrimidine, Ethyl 4-[(3-chloro-4-methoxybenzyl)amino]-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate
OR48263-1G OR48263-25G OR48263-5G
APOSOR48263-1GEA 22 EUR
APOSOR48263-1G APOSOR48263-25G APOSOR48263-5G
Ethyl 4-[(3-chloro-4-methoxybenzyl)amino]-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 4-[(3-chloro-4-methoxybenzyl)amino]-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₁₆H₁₈ClN₃O₃S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD17012695
CAS nummer: 330785-81-4