4-[(1R)-1-Aminoethyl]phenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR48265-1G OR48265-250MG
APOSOR48265-1GEA 681 EUR
APOSOR48265-1G APOSOR48265-250MG
4-[(1R)-1-Aminoethyl]phenol
4-[(1R)-1-Aminoethyl]phenol
Formule: C₈H₁₁NO
Smeltpunt: 121 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03844647
CAS nummer: 134855-88-2