4-Bromo-2-chloro-5-nitrophenol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR48270-1G OR48270-250MG OR48270-5G
APOSOR48270-1GEA 577 EUR
APOSOR48270-1G APOSOR48270-250MG APOSOR48270-5G
4-Bromo-2-chloro-5-nitrophenol 95%
4-Bromo-2-chloro-5-nitrophenol
Formule: C₆H₃BrClNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31700576
CAS nummer: 2091684-77-2